Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin, 99%
Artikelnummer. 11916691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11916691 25 g 25g
11906691 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439940250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 274-76-0 | C7H6N2 | 118,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 274-76-0
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00005553
InChI nøgle UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine, unii-g18zbv2hxa, 1h-imidazo 1,2-a pyridine, g18zbv2hxa, pyrimidazole, 1-azaindolizine, 1,3a-diazaindene, pubchem17181, imidazo l,2-a pyridine
PubChem CID 78960
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin
SMIL C1=CN2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1, 2-a]pyridine
Farve Hvid
Kogepunkt 97 °C til 98 °C
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 118.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver