Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylsyre hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15204298 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15204298 1 g 1g
15214298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15204298 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453360010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 1423031-35-9 | C8H6N2O2·ClH | 198,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1423031-35-9
Molekylær formel C8H6N2O2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 198.61
InChI nøgle OQGRMPZJJDBYBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 1:x
PubChem CID 71756722
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylsyre;hydrochlorid
SMIL C1=CN2C=CN=C2C=C1C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Smeltepunkt 295.0°C to 298.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 198.61
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.