Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide, 95%
Artikelnummer. 15457507
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15457507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H35365.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 421595-78-0 | C8H8N4O | 176.179 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 421595-78-0
Molekylær formel C8H8N4O
Molekylvægt (g/mol) 176.179
MDL nummer MFCD13183226
InChI nøgle VXJBLZXLLRYHPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-7-carbohydrazide, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrazide, 7-hydrazinocarbonyl imidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 55281632
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
SMIL C1=CN2C=CN=C2C=C1C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Smeltepunkt 258°C to 261°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.18
Procent renhed 95%