Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide |
Smeltepunkt | 258°C to 261°C |
Mængde | 1 g |
Formel vægt | 176.18 |
Procent renhed | 95% |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10179514 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | H35365.MD,H35365.03 |