Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30396544
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30396544 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30396544 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI387580100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
CAS 139022-25-6
Molekylær formel C8 H6 N2 O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1ccc2nccn2c1
IUPAC navn Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 162.145
Formel vægt 162.043