Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30399687
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30399687 500 mg
30398503 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30399687 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI387580500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
CAS 139022-25-6
Molekylær formel C8 H6 N2 O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1ccc2nccn2c1
IUPAC navn Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 162.145
Formel vægt 162.043