Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid |
| CAS | 139022-25-6 |
| Molekylær formel | C8H6N2O2 |
| MDL nummer | MFCD07021498 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(C1=CN2C(C=C1)=NC=C2)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.15 |
| Procent renhed | 97% |