Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsyre, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 244°C to 247°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 162.15 |
| Procent renhed | 95% |