Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsyre, 90 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carboxylic acid |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 162.15 |
| Procent renhed | 97% |