Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsyre, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10107842
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10107842 250 mg 250mg
10331233 1 g 1g
10092254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10107842 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33101CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 139022-25-6
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD07021498
InChI nøgle ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7075376
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%