Få mere at vide
imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonylchlorid hydrochlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10740524
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10740524 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10279322 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740524 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33152DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 859833-15-1
Molekylær formel C8H6Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 217.049
MDL nummer MFCD07772809
InChI nøgle LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525720
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonylchlorid;hydrochlorid
SMIL C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Yes
Mængde 1 g
Formel vægt 217.05
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk