Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonylchlorid hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15418995
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418995 250 mg 250mg
15408995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35174.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 859833-15-1 | C8H6Cl2N2O | 217,049 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 859833-15-1
Molekylær formel C8H6Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 217.049
MDL nummer MFCD07772809
InChI nøgle LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525720
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonylchlorid;hydrochlorid
SMIL C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Smeltepunkt 248 °C til 250 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 217.06
Procent renhed 95%