Få mere at vide
imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567853
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10567853 250 mg 250mg
10137892 1 g 1g
10158694 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10567853 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33116CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 106850-34-4
Molekylær formel C8H5N3
Molekylvægt (g/mol) 143.149
MDL nummer MFCD06659603
InChI nøgle LRJOKNYELSECDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyano-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1bu34, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbonitrile, imidazo 1,2-, a pyridine-6-carbonitrile, imidazo 1,2-alpha pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764471
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril
SMIL C1=CC2=NC=CN2C=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 143.15
Procent renhed 97%