Få mere at vide
imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10158694
imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10158694
5 g, 5g
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10158694
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC33116DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 106850-34-4
Molekylær formel C8H5N3
Molekylvægt (g/mol) 143.149
MDL nummer MFCD06659603
InChI nøgle LRJOKNYELSECDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyano-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1bu34, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbonitrile, imidazo 1,2-, a pyridine-6-carbonitrile, imidazo 1,2-alpha pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrileVis mereVis mindre
PubChem CID 2764471
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril
SMIL C1=CC2=NC=CN2C=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 143.15
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™ >