Få mere at vide
imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391273
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10391273 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10691845 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391273 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33104CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 116355-16-9
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.149
MDL nummer MFCD07772808
InChI nøgle VDWYLKPRUHCLAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem23883, acmc-20a31e, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbaldehyde, 6-imidazo 1,2-a-pyridinecarbaldehyde, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde
PubChem CID 7164582
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=NC=CN2C=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 146.15
Procent renhed 95%