Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic Acid |
| CAS | 913835-63-9 |
| Molekylær formel | C7 H7 B N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | B-Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylboronic Acid, [Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl]boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5,11-12H |
| SMIL | OB(O)c1ccc2nccn2c1 |
| IUPAC navn | imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylboronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.954 |
| Formel vægt | 162.06 |