Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31110083
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31110083 250 mg
31103623 5 g
31100505 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31110083 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD134402250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS 6200-60-8
Molekylær formel C8H6N2O2
MDL nummer MFCD01720458
Mængde 250 mg
SMIL O=C(C1=CN=C2C=CC=CN21)O
Molekylvægt (g/mol) 162.15
Procent renhed 98%