Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10626593
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626593 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10187692 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626593 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC25401DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 6200-60-8
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD01720458
InChI nøgle DOGXPDFZEQXZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, pubchem19678, wln: t56 an dnj bvq, 3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 73142
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CN12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 162.15
Procent renhed 97%