Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate, 97%
Artikelnummer. 10230750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10230750 5 g 5g
10088289 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10230750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 64951-08-2 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64951-08-2
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD03419462
InChI nøgle WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 2062168
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Smeltepunkt 232.0°C to 234.0°C
Farve White
Elementær analyse 51.20 to 55.47% C, 4.30 to 4.65% H, 14.96 to 16.17% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 180.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.