Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10776735
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10776735 250 mg 250mg
10600454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776735 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31351CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 64951-08-2
Molekylær formel C8H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 162.15
MDL nummer MFCD03419462
InChI nøgle WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
PubChem CID 2062168
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium imidazo[1, 2-a]pyridine-2-carboxylate 0.5 hydrate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.14
Procent renhed 97%