Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15279796 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15279796 10 g 10g
15269796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15279796 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452640100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 118000-43-4
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.15
InChI nøgle QKKKBOZQZHBENG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridoimidazole, 2,3-dihydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, acmc-20ac55, imidazo 1,2-apyridine-2-carbaldehyde, imid-azo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde 9ci
PubChem CID 4961257
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
SMIL C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 117.0°C to 119.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 10 g
Formel vægt 146.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.