Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10578243
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10578243
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC31304DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 118000-43-4
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.149
MDL nummer MFCD06739247
InChI nøgle QKKKBOZQZHBENG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridoimidazole, 2,3-dihydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, acmc-20ac55, imidazo 1,2-apyridine-2-carbaldehyde, imid-azo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde 9ci
PubChem CID 4961257
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
SMIL C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1, 2-a]pyridine-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 146.15
Procent renhed 97%