Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10127802
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10127802 250 mg 250mg
10578243 1 g 1g
10585285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10127802 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31304CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 118000-43-4
Molekylær formel C8H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 146.149
MDL nummer MFCD06739247
InChI nøgle QKKKBOZQZHBENG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridoimidazole, 2,3-dihydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, acmc-20ac55, imidazo 1,2-apyridine-2-carbaldehyde, imid-azo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde 9ci
PubChem CID 4961257
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
SMIL C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1, 2-a]pyridine-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 250 mg
Formel vægt 146.15
Procent renhed 97%