Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol |
| CAS | 896139-85-8 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O/c10-6-1-3-9-4-2-8-7(9)5-6/h1-5,10H |
| SMIL | Oc1ccn2ccnc2c1 |
| IUPAC navn | imidazo[1,2-a]pyridin-7-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vægt | 134.048 |