Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10730154
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10730154 1 g 1g
10269562 250 mg 250mg
10401934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10730154 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC33109DA
Kemiske identifikatorer
CAS 132213-07-1
Molekylær formel C8H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 148.165
InChI nøgle IEOADZOTWIMSMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl methanol, acmc-209zmz, imidazo 1,2-a pyridin-6yl methanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridin, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7060530
IUPAC navn imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
SMIL C1=CC2=NC=CN2C=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethanol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 148.16
Procent renhed 97%