Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31089976
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31089976 25 g
31081782 100 mg
31087932 5 g
31087174 250 mg
31084624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31089976 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13439025g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
CAS 132213-07-1
Molekylær formel C8H8N2O
MDL nummer MFCD07368521
Mængde 25 g
SMIL N1=C2[N](C=C1)C=C(C=C2)CO
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Procent renhed 97%