Få mere at vide
imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10289712
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10289712 1 g 1g
10719413 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289712 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31309DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 82090-52-6
Molekylær formel C8H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 148.17
MDL nummer MFCD06797471
InChI nøgle ROPHYEIJSUUKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethanol, imidazo 1,2-a pyridine-2-methanol, h-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, imidazo 1,2-a-pyridin-2-ylmethanol, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethan-1-ol, imidazo 1,2-a pyridine-2-ylmethanol
PubChem CID 2795540
SMIL OCC1=CN2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidazo[1, 2-a]pyridin-2-ylmethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn {imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}methanol
Formel vægt 148.16
Procent renhed 97%