Få mere at vide
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol, 90%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol |
| CAS | 82090-52-6 |
| Molekylær formel | C8H8N2O |
| MDL nummer | MFCD06797471 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | OCC1=CN2C=CC=CC2=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.16 |
| Procent renhed | 90% |