Få mere at vide
Imidaprilat, TRC
Artikelnummer. 30405537
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405537 1 mg
30396737 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30405537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI2750501MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89371-44-8
Molekylær formel C18 H23 N3 O6
Molekylvægt (g/mol) 377.39
IUPAC navn (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]-1-methyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylic acid
SMIL C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2[C@@H](CN(C)C2=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidaprilat
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23N3O6/c1-11(15(22)21-14(17(25)26)10-20(2)18(21)27)19-13(16(23)24)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14,19H,8-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,13-,14-/m0/s1
Formel vægt 377.1587
Procent renhed >95%