Få mere at vide
Imidaprilat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidaprilat |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N3O6/c1-11(15(22)21-14(17(25)26)10-20(2)18(21)27)19-13(16(23)24)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14,19H,8-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,13-,14-/m0/s1 |
| Formel vægt | 377.1587 |
| Procent renhed | >95% |