Få mere at vide
Imidaprilat-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidaprilat-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N3O6/c1-11(15(22)21-14(17(25)26)10-20(2)18(21)27)19-13(16(23)24)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14,19H,8-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,13-,14+/m0/s1/i2D3 |