Få mere at vide
Imidaclothiz, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidaclothiz |
| CAS | 105843-36-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H8 Cl N5 O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-, Imidaclothiz |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN5O2S/c8-6-10-3-5(16-6)4-12-2-1-9-7(12)11-13(14)15/h3H,1-2,4H2,(H,9,11) |
| SMIL | [O-][N+](=O)NC1=NCCN1Cc2cnc(Cl)s2 |
| IUPAC navn | N-[1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramide |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.69 |
| Vis mere |