Få mere at vide
Imidacloprid, TRC
Artikelnummer. 30394536
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30394536 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30394536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI2749905G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidacloprid
CAS 138261-41-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H10 Cl N5 O2
Mængde 5 g
Synonym 1-(6-Chlor-3-pyridinylmethyl)- N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine, 2-Imidazolidinimine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-, (2E)-, (2E)-1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine, 1-(2-Chloro-5-pyridylmethyl)-2-(N-nitroimino)imidazolidine, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine, 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine, AE-F 106464-00GR01B0, AEF 106464, AGST 03001, Acceleron IX 409, Admire, Admire 2F, Admire Pro, Advantage Flea Adulticide, Advise, Alias, Alias 2F, BAY-NTN 33893, Baimieshi, Bayer Advanced Season-Long Grub control, Biotlin, Biunik 200SL, CP 1, Comodor, Confidate, Confidor, Confidor 100SL, Confidor 200 O-TEQ, Confidor 200SL, Confidor 240 O-TEQ, Confidor 350SC, Confidor 70WG, Confidor SL, CoreTect, Couraze, Couraze Max, Enforce, Enforce (pesticide), Gaucho, Gaucho 600FS, Gaucho Grande, Genesis, Genesis (pesticide), Grubex, Hachikusan, Imicide, Imidacloprid, Jade, Kohinor, Kumiai Admire, Lada, Lada (insecticide), Macho Max, Mallet 2F, Marathon, Marathon (insecticide), Marathon II, Merit, Merit (insecticide), Merit 2F, Meritgreen, NTN 33893, NTN 33893-240FS, NUP 06023, NUP 06024, NUQ 05054, Nuprid, Pasada, Premis, Premise, Premise (insecticide), Prescribe, Preventol TM, Pro-Agro, Provado, Provado 2F, Quick-Bayt, Rinfidor, Senator, Senator (neonicotinoid), Tanrec, Timbertreat N 98, Torrent, Trimax, Trimax (pesticide), Trimax Pro, Widow, Yashijing
InChI formel InChI=1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13)
SMIL [O-][N+](=O)\N=C\1/NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
IUPAC navn (NE)-N-[1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-ylidene]nitramide
Molekylvægt (g/mol) 255.66
Formel vægt 255.0523
Procent renhed >95