Få mere at vide
Imidacloprid, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Imidacloprid |
| CAS | 138261-41-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 H10 Cl N5 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-(6-Chlor-3-pyridinylmethyl)- N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine, 2-Imidazolidinimine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-, (2E)-, (2E)-1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine, 1-(2-Chloro-5-pyridylmethyl)-2-(N-nitroimino)imidazolidine, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine, 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine, AE-F 106464-00GR01B0, AEF 106464, AGST 03001, Acceleron IX 409, Admire, Admire 2F, Admire Pro, Advantage Flea Adulticide, Advise, Alias, Alias 2F, BAY-NTN 33893, Baimieshi, Bayer Advanced Season-Long Grub control, Biotlin, Biunik 200SL, CP 1, Comodor, Confidate, Confidor, Confidor 100SL, Confidor 200 O-TEQ, Confidor 200SL, Confidor 240 O-TEQ, Confidor 350SC, Confidor 70WG, Confidor SL, CoreTect, Couraze, Couraze Max, Enforce, Enforce (pesticide), Gaucho, Gaucho 600FS, Gaucho Grande, Genesis, Genesis (pesticide), Grubex, Hachikusan, Imicide, Imidacloprid, Jade, Kohinor, Kumiai Admire, Lada, Lada (insecticide), Macho Max, Mallet 2F, Marathon, Marathon (insecticide), Marathon II, Merit, Merit (insecticide), Merit 2F, Meritgreen, NTN 33893, NTN 33893-240FS, NUP 06023, NUP 06024, NUQ 05054, Nuprid, Pasada, Premis, Premise, Premise (insecticide), Prescribe, Preventol TM, Pro-Agro, Provado, Provado 2F, Quick-Bayt, Rinfidor, Senator, Senator (neonicotinoid), Tanrec, Timbertreat N 98, Torrent, Trimax, Trimax (pesticide), Trimax Pro, Widow, Yashijing |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13) |
| SMIL | [O-][N+](=O)\N=C\1/NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2 |
| IUPAC navn | (NE)-N-[1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-ylidene]nitramide |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.66 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?