Få mere at vide
Imidacloprid-olefin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidacloprid-olefin |
| CAS | 115086-54-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Imidacloprid-olefin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H10 Cl N5 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, NTN 33893-olefin, NTN 35884 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-5,11,13H,6H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)NC1=[N](Cc2ccc(Cl)nc2)C=CN1 |
| Vis mere |