Få mere at vide
Imidacloprid-olefin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318546
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318546 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318546 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14283760AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidacloprid-olefin
CAS 115086-54-9
Analyt- eller komponentnavne Imidacloprid-olefin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H10 Cl N5 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, NTN 33893-olefin, NTN 35884
InChI formel InChI=1S/C9H9ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-5,11,13H,6H2
SMIL [O-][N+](=O)NC1=[N](Cc2ccc(Cl)nc2)C=CN1
IUPAC navn N-[3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1H-imidazol-2-yl]nitramide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 254.65
Mængde 1 ml
Formel vægt 254.0445 g/mol