Få mere at vide
Imidacloprid-guanidine hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidacloprid-guanidine hydrochloride |
| CAS | 127202-53-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Imidacloprid-guanidine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 Cl N4 . Cl H |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H |
| SMIL | Cl.NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2 |
| IUPAC navn | 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-amine;hydrochloride |
| Vis mere |