Få mere at vide
Imidacloprid-guanidine hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319934
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319934 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319934 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14283715WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidacloprid-guanidine hydrochloride
CAS 127202-53-3
Analyt- eller komponentnavne Imidacloprid-guanidine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H11 Cl N4 . Cl H
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H11ClN4.ClH/c10-8-2-1-7(5-13-8)6-14-4-3-12-9(14)11;/h1-2,5H,3-4,6H2,(H2,11,12);1H
SMIL Cl.NC1=NCCN1Cc2ccc(Cl)nc2
IUPAC navn 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-amine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 247.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 246.0439 g/mol