Få mere at vide
Imidacloprid-d4, TRC
Artikelnummer. 30400269
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30400269 25 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30400269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI27499225MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4)
CAS 1015855-75-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 2H4 H6 Cl N5 O2
Mængde 25 mg
Synonym 1H-Imidazol-4,5-d2-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-4,5-d2-N-nitro-, Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4), Imidacloprid-d4
InChI formel InChI=1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13)/i3D2,4D2
SMIL [2H]C1([2H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\N(Cc2ccc(Cl)nc2)C1([2H])[2H]
IUPAC navn (NE)-N-[1-[(6-kloropyridin-3-yl)methyl]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidin-2-yliden]nitramid
Molekylvægt (g/mol) 259.69
Formel vægt 259.0774
Procent renhed >95