Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidacloprid |
| Mængde | 1 g |
| Smeltepunkt | 134,0 °C til 146,0 °C |
| Formel vægt | 255.66 |
| InChI nøgle | YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [O-][N+](=O)NC1=NCCN1CC1=CC=C(Cl)N=C1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-5-{[2-(nitroamino)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]methyl}pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.66 |