Få mere at vide
Imidacloprid-3-hydroxy, TRC
Artikelnummer. 18040620
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18040620 10 mg
17939829 5 mg
18022010 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94322010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 380912-09-4
Molekylær formel C9 H10 Cl N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 271.66
Synonym 3-Pyridinol, 2-chloro-5-[[4,5-dihydro-2-(nitroamino)-1H-imidazol-1-yl]methyl]-, 2-Chloro-5-[[4,5-dihydro-2-(nitroamino)-1H-imidazol-1-yl]methyl]-3-pyridinol
IUPAC navn N-[1-[(6-chloro-5-hydroxypyridin-3-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramide
SMIL Oc1cc(CN2CCN=C2N[N+](=O)[O-])cnc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidacloprid-3-hydroxy
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10ClN5O3/c10-8-7(16)3-6(4-12-8)5-14-2-1-11-9(14)13-15(17)18/h3-4,16H,1-2,5H2,(H,11,13)
Formel vægt 271.0472
Procent renhed >95%