Få mere at vide
Imidacloprid-3-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319060
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319060 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319060 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14283719AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imidacloprid-3-hydroxy
CAS 380912-09-4
Analyt- eller komponentnavne Imidacloprid-3-hydroxy
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C9 H10 Cl N5 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Pyridinol, 2-chloro-5-[[4,5-dihydro-2-(nitroamino)-1H-imidazol-1-yl]methyl]-, 2-Chloro-5-[[4,5-dihydro-2-(nitroamino)-1H-imidazol-1-yl]methyl]-3-pyridinol
InChI formel InChI=1S/C9H10ClN5O3/c10-8-7(16)3-6(4-12-8)5-14-2-1-11-9(14)13-15(17)18/h3-4,16H,1-2,5H2,(H,11,13)
SMIL Oc1cc(CN2CCN=C2N[N+](=O)[O-])cnc1Cl
IUPAC navn N-[1-[(6-chloro-5-hydroxypyridin-3-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 271.66
Mængde 1 ml
Formel vægt 271.0472 g/mol