Få mere at vide
Imidacloprid-3-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidacloprid-3-hydroxy |
| CAS | 380912-09-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Imidacloprid-3-hydroxy |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C9 H10 Cl N5 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Pyridinol, 2-chloro-5-[[4,5-dihydro-2-(nitroamino)-1H-imidazol-1-yl]methyl]-, 2-Chloro-5-[[4,5-dihydro-2-(nitroamino)-1H-imidazol-1-yl]methyl]-3-pyridinol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClN5O3/c10-8-7(16)3-6(4-12-8)5-14-2-1-11-9(14)13-15(17)18/h3-4,16H,1-2,5H2,(H,11,13) |
| SMIL | Oc1cc(CN2CCN=C2N[N+](=O)[O-])cnc1Cl |
| Vis mere |