Få mere at vide
Imicyafos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imicyafos |
| CAS | 140163-89-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Imicyafos |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H21 N4 O2 P S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Phosphonothioic acid, P-[(2E)-2-(cyanoimino)-3-ethyl-1-imidazolidinyl]-, O-ethyl S-propyl ester, Phosphonothioic acid, [(2E)-2-(cyanoimino)-3-ethyl-1-imidazolidinyl]-, O-ethyl S-propyl ester (9CI), Imicyafos |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21N4O2PS/c1-4-9-19-18(16,17-6-3)15-8-7-14(5-2)11(15)13-10-12/h4-9H2,1-3H3/b13-11+ |
| SMIL | CCCSP(=O)(OCC)N1CCN(CC)/C/1=N\C#N |
| Vis mere |