Få mere at vide
Imicyafos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316693
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316693 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316693 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14283650AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imicyafos
CAS 140163-89-9
Analyt- eller komponentnavne Imicyafos
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H21 N4 O2 P S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphonothioic acid, P-[(2E)-2-(cyanoimino)-3-ethyl-1-imidazolidinyl]-, O-ethyl S-propyl ester, Phosphonothioic acid, [(2E)-2-(cyanoimino)-3-ethyl-1-imidazolidinyl]-, O-ethyl S-propyl ester (9CI), Imicyafos
InChI formel InChI=1S/C11H21N4O2PS/c1-4-9-19-18(16,17-6-3)15-8-7-14(5-2)11(15)13-10-12/h4-9H2,1-3H3/b13-11+
SMIL CCCSP(=O)(OCC)N1CCN(CC)/C/1=N\C#N
IUPAC navn (E)-[1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]-3-ethylimidazolidin-2-ylidene]cyanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 304.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 304.1123 g/mol