Få mere at vide
Brand™ Silberbrand™ Imhoff Sedimentation Cones
Shop alle Brand produkter
Gradueringer:
til 100 ml, ringmærke ved 1000 ml
til 1000 ml, ingen ringmærke
Stophane:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
- Manufactured from borosilicate glass.
- Complies with DIN 12672 standards.
- With or without stopcock
- Graduated to 100mL or 1000mL
- Ring mark at 1000mL
- *1000mL graduated version does not include ring mark.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Uddannet | Yes |
| Gradueringer | til 100 ml, ringmærke ved 1000 ml |
| Stophane | Ja |
| Produkttype | Sedimentation cone |