Få mere at vide
Hirschmann™ Imhoff sedimenteringskegle
Artikelnummer. 13158139
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13158139 1000 ml Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 13158139 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 7720193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1144.50 DKK
    1056.47 DKK / Pakke med 3
    Spare 88.03 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Ubrydelig, gennemsigtig sedimentationskegle iht. til Imhoff
  • SAN
  • Imhoff type
  • Klarhed
  • Ubrydelig
  • Støbt graduering
  • Skruelåg ved type til tømning
Tekniske data
Oversigt Sedimentationskegle, iflg. til Imhoff
Volumen (metrisk) 1000 ml
Uddannet Forhøjet skala
Materiale SAN
nr. pr. pakke 3