Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Imhoff sedimenteringskegle
Artikelnummer. 10603822
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10603822 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 10603822 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05670003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00 DKK
    1223.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 151.18 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Sedimentationskegle iht. til Imhoff uden stophane
  • Sedimentationskegle iht. til DIN 12672
  • Skala: op til 1000 ml
  • Ringmærke: ved 1000 ml
  • Underafdelinger:
    • 0,1 ml (0-2 ml)
    • 0,5 ml (2-10 ml)
    • 1 ml (10-40 ml)
    • 2 mL (20-100 mL)
    • 50 ml (100-1000 ml)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN 12672
Uddannet Ja
Mængde 1
Stophane Ikke inkluderet