Få mere at vide
Imetit dihydrobromid, 98%
Artikelnummer. 15464749
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464749 50 mg 50mg
15444749 25 mg 25mg
15454749 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15464749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62346.MF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
En ekstremt potent, høj affinitetsagonist ved H3- og H4-receptorer | CAS: 32385-58-3 | C6H12Br2N4S | 332,06 g/mol
En ekstremt potent agonist med høj affinitet til H3- og H4-receptorer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32385-58-3
Molekylær formel C6H12Br2N4S
Molekylvægt (g/mol) 332.06
MDL nummer MFCD00153816
InChI nøgle DOBOYMKCRRLTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imetit dihydrobromide, imetit hydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea, s-2-1h-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, 2-1h-imidazol-4-yl ethyl carbamimidothioate dihydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, imetit dihydrobromide hplc, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea 2hbr, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrochloride, 2-2-1h-imidazol-5-yl ethyl isothiourea dihydrobromide
PubChem CID 11957573
ChEBI CHEBI:64151
IUPAC navn 2-(1H-imidazol-5-yl)ethylcarbamimidothioat;dihydrobromid
SMIL Br.Br.NC(=N)SCCC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imetit dihydrobromide
Farve Hvid
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand, praktisk talt uopløselig i acetone /n
Formel vægt 332.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver