Få mere at vide
Imetit dihydrobromide, 98%
Artikelnummer. 15454749
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
50mg
Artikelnummer. 15454749
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62346.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En ekstremt potent agonist med høj affinitet til H3- og H4-receptorer
En ekstremt potent agonist med høj affinitet til H3- og H4-receptorer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32385-58-3
Molekylær formel C6H12Br2N4S
Molekylvægt (g/mol) 332.06
MDL nummer MFCD00153816
InChI nøgle DOBOYMKCRRLTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imetit dihydrobromide, imetit hydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea, s-2-1h-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, 2-1h-imidazol-4-yl ethyl carbamimidothioate dihydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, imetit dihydrobromide hplc, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea 2hbr, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrochloride, 2-2-1h-imidazol-5-yl ethyl isothiourea dihydrobromide
PubChem CID 11957573
ChEBI CHEBI:64151
IUPAC navn 2-(1H-imidazol-5-yl)ethylcarbamimidothioat;dihydrobromid
SMIL Br.Br.NC(=N)SCCC1=CN=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Imetit dihydrobromide
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Freely soluble in water,practically insoluble in acetone /n
Formel vægt 332.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver