Få mere at vide
Imepitoin, MedChemExpress
Beskrivelse
Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imepitoin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 188116-07-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H14ClN3O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | AWD 131-138 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (44.69 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |