Få mere at vide
Gibco™ IMDM, pulver
Artikelnummer. p-7075984
Mængde:
1 l
10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. 10184932
Brand: Gibco™ 42200014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
IMDM, pulver
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) er velegnet til hurtigt prolifererende, højdensitetscellekulturer, herunder Jurkat, COS-7 og makrofagceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ IMDM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
IMDM, en modifikation af Dulbeccos Modified Eagle Medium, inkluderer selen samt yderligere aminosyrer og vitaminer. Derudover mangler dette unikke medium jern, hvor kaliumnitrat erstatter jernnitrat.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ IMDM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ IMDM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
IMDM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver IMDM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). IMDM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,024 g/L), og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Iscoves modificerede Dulbeccos medium
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingenα± - Thioglycerol, Ingen 2-Mercaptoethanol
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 1 l
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 4,4 til 4,8
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Iscoves modificerede Dulbeccos medium, 1L, pulver, 4,4 til 4,8 pH, med L-glutamin, phenolrød, natriumpyruvat, 36 måneders holdbarhed, 215 til 245 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur