Få mere at vide
IMD 0354, TRC
Artikelnummer. 30403086
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30403086 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30403086 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI26865025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxy-benzamide
CAS 978-62-1
Molekylær formel C15H8ClF6NO2
Mængde 25 mg
Synonym IMD 0354, 5-Chloro-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-3',5'-salicyloxylidide N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
SMIL Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 383.67