Få mere at vide
Imazethapyr, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imazethapyr |
| CAS | 81335-77-5 |
| Molekylær formel | C15 H19 N3 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-ethyl-3-pyridinecarboxylic acid, (±)-5-Ethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)nicotinic acid, (±)-Imazethapyr, 5-Ethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl) nicotinic acid, AC 263499, CL 263499, Fabian, Imazethapyr, Pivot, Pursuit, Pursuit 10 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O3/c1-5-9-6-10(13(19)20)11(16-7-9)12-17-14(21)15(4,18-12)8(2)3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21) |
| SMIL | CCc1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-ethyl-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.33 |
| Formel vægt | 289.1426 |